Learn More
Cinanserin hydrochloride, Tocris Bioscience™
Código de producto. 30001092
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Selective 5-HT2 antagonist; also 3C-like proteinase inhibitor
5-HT2 antagonist. Also inhibits 3C-like proteinase (3CLpro; Mpro). Inhibits replication of SARS-CoV.
CAS 54-84-2
Fórmula molecular C20H25ClN2OS
Peso molecular (g/mol) 376.943
Clave InChI LXGJPDKYMJJWRB-IERUDJENSA-N
Sinónimo cinanserin hydrochloride, cinnanserin, maptc, cinanserin hcl, unii-f65z32ki62, cinanserin hydrochloride usan, 2'-3-dimethylamino propyl thio cinnamanilide hydrochloride, 2'-3-dimethylamino propyl thio cinnamanilide monohydrochloride, 2-propenamide, n-2-3-dimethylamino propyl thio phenyl-3-phenyl-, monohydrochloride
PubChem CID 6433141
Nombre IUPAC (E)-N-[2-[3-(dimethylamino)propylsulfanyl]phenyl]-3-phenylprop-2-enamide;hydrochloride
SMILES CN(C)CCCSC1=CC=CC=C1NC(=O)C=CC2=CC=CC=C2.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cinanserin hydrochloride
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 376.94
Porcentaje de pureza >99%