Learn More
Alcohol cinamílico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11499943
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
250 g
11499943 250 g 250 g
11489943 1000 g 1000 g
2 options
Código de producto. 11499943
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A13025.30
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 104-54-1 | C9H10O | 134.178 g/mol
Cinnamyl alcohol is an important raw material and intermediate used in organic Synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff. It is also used in perfumery and as well as a deodorant.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El alcohol cinamílico es una importante materia prima e intermediario utilizado en síntesis orgánica, productos farmacéuticos, agroquímicos y colorantes. También se utiliza en perfumería y desodorantes.
Solubilidad
Soluble en agua 1,8 g/l (20 °C).
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 104-54-1
Fórmula molecular C9H10O
Peso molecular (g/mol) 134.178
Número MDL MFCD00002921
Clave InChI OOCCDEMITAIZTP-QPJJXVBHSA-N
Sinónimo cinnamyl alcohol, cinnamic alcohol, 3-phenyl-2-propen-1-ol, 3-phenylprop-2-en-1-ol, zimtalcohol, styryl carbinol, e-3-phenylprop-2-en-1-ol, 3-phenylallyl alcohol, trans-cinnamyl alcohol, styryl alcohol
PubChem CID 5315892
ChEBI CHEBI:33227
Nombre IUPAC (E)-3-fenilprop-2-en-1-ol
SMILES C1=CC=C(C=C1)C=CCO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cinnamyl alcohol
Punto de fusión 32°C to 35°C
Densidad 1.044
Punto de ebullición 257°C to 258°C
Temperatura de inflamación 126°C (258°F)
Olor Pleasant
Fórmula lineal C6H5CH=CHCH2OH
Cantidad 250 g
Beilstein 1903999
Índice Merck 14,2302
Información de solubilidad Soluble in water 1.8g/L (20°C).
Formula Weight (peso de la fórmula) 134.18
Porcentaje de pureza 98%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Cinnamyl alcohol
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P272-Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Cinnamyl alcohol