Learn More
Thermo Scientific Chemicals Ciprofloxacino, clorhidrato hidrato, 98 %
Código de producto. 15535936 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
Código de producto. 15535936
Marca: Thermo Scientific Chemicals 456880050
Solicitar formato a granel o personalizado
El hidrato de clorhidrato de ciprofloxacina, n.° de CAS 128074-72-6, es la forma hidrata de la sal del clorhidrato del ciprofloxacino, un antibiótico de amplio espectro.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Descripción general
  • La ciprofloxacina HCl es un antibiótico de fluoroquinolona que funciona al unirse a la ADN girasa/DNA topoisomerasa bacteriana, lo que inhibe la replicación del ADN y la posterior división celular bacteriana
  • Puede causar roturas bicatenarias en el cromosoma bacteriano
  • La ciprofloxacina HCl es un análogo del antibiótico ácido nalidíxico
  • Funciona como antibiótico contra bacterias grampositivas y gramnegativas y puede tener actividad fungicida
Aplicaciones
  • Se utiliza para la eliminación del micoplasma en el cultivo celular
  • Se puede utilizar para estudiar la actividad antimicrobiana y la resistencia en entornos de laboratorio
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 128074-72-6
Fórmula molecular C17H19ClFN3O3
Peso molecular (g/mol) 367.81
Número MDL MFCD00242856
Clave InChI DIOIOSKKIYDRIQ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 62998
ChEBI CHEBI:59936
Nombre IUPAC Ácido 1-ciclopropil-6-fluoro-4-oxo-7-piperazin-1-ilquinolin-3-carboxílico; hidrato; clorhidrato
SMILES Cl.OC(=O)C1=CN(C2CC2)C2=CC(N3CCNCC3)=C(F)C=C2C1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ciprofloxacin hydrochloride hydrate
Tipo Ciprofloxacin Hydrochloride Hydrate
Residuos de ignición 0.1% max.
Espectro infrarrojo Auténtico
Agua 4.0 to 7.0%
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 367.81
Porcentaje de pureza 98%
RUO – Research Use Only
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.