Learn More
Cirazoline hydrochloride, Tocris Bioscience™
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Descripción
Selective α1 agonist.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Cirazoline hydrochloride |
CAS | 40600-13-3 |
Fórmula molecular | C13H17ClN2O |
Cantidad | 10 mg |
Sinónimo | cirazoline hydrochloride, 2-2-cyclopropylphenoxy methyl-4,5-dihydro-1h-imidazolium chloride, 2-2-cyclopropylphenoxy methyl-4,5-dihydro-1h-imidazole hydrochloride, cirazoline hcl, cirazoline hydrochloride, solid, 2-2-cyclopropylphenoxymethyl imidazoline hydrochloride, 1h-imidazole,2-2-cyclopropylphenoxy methyl-4,5-dihydro-,hydrochloride 1:1 |
Clave InChI | XFRXWLWUUDJHPB-UHFFFAOYSA-N |
SMILES | C1CC1C2=CC=CC=C2OCC3=NCCN3.Cl |
Nombre IUPAC | 2-[(2-cyclopropylphenoxy)methyl]-4,5-dihydro-1H-imidazole;hydrochloride |
Peso molecular (g/mol) | 252.742 |
PubChem CID | 11957512 |