Learn More
Heidolph Instruments Enfriador de circulación Hei-CHILL 350
El diseño compacto se adapta sin esfuerzo a una mesa de laboratorio y cuenta con una capacidad de refrigeración de 350 W.
Marca: Heidolph Instruments 591-01610-00
Detalles adicionales : Peso : 35.50000kg
Descripción
- Elementos de control claramente dispuestos, pantalla LED grande, teclado de membrana y ventana para supervisar el nivel de líquido temperado
- Función de encendido y apagado automáticos
- Intervalo de temperaturas de –10 °C a 40 °C
- Estabilidad de la temperatura de ±0,5 K
- Capacidad de refrigeración a +20 °C; 350 W: medida con etanol
Especificaciones
350 W | |
Recirculating Chiller | |
Hei-CHILL 350 | |
±0,5 K |
De -10 °C a +40 °C | |
LED | |
UE | |
430 x 240 x 500 mm |