Learn More
cis-1,2-ciclohexanodiol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10003450 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 GR
Código de producto. 10003450
Marca: Thermo Scientific Acros 300970010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1792-81-0 | C6H12O2 | 116.16 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1792-81-0
Fórmula molecular C6H12O2
Peso molecular (g/mol) 116.16
Número MDL MFCD00064944
Clave InChI PFURGBBHAOXLIO-OLQVQODUSA-N
Sinónimo cis-1,2-cyclohexanediol, cis-cyclohexane-1,2-diol, grandidentol, cis-1,2-dihydroxycyclohexane, 1r,2s-cyclohexane-1,2-diol, 1,2-cyclohexanediol, cis, 1,2-cyclohexanediol, cis-8ci 9ci, 1,2-cyclohexanediol, 1r,2s-rel, cis-1,2-cyclohexandiol, 1alpha,2alpha-cyclohexanediol
PubChem CID 92903
ChEBI CHEBI:32329
Nombre IUPAC (1R,2S)-ciclohexano-1,2-diol
SMILES C1CCC(C(C1)O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material cis-1, 2-Cyclohexanediol
Punto de fusión 98°C to 101°C
Color Blanco a beige
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C6H10(OH)2
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Solubility in water: slightly soluble in water
Formula Weight (peso de la fórmula) 116.16
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Copos cristalinos o polvo