Learn More
cis-1,2-Ciclopentanodiol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals ProductosDescripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | cis-1,2-Cyclopentanediol |
| Punto de fusión | 32.0°C to 33.0°C |
| Color | Amarillo |
| Punto de ebullición | 83.0°C to 83.5°C (5.0 mmHg) |
| Temperatura de inflamación | >110°C |
| Espectro infrarrojo | Auténtico |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 97.5% min. (GC) |
| Envase | Frasco de vidrio |
| Fórmula lineal | C5H8(OH)2 |
| Índice de refracción | 1.4770 to 1.4790 |
| Mostrar más |