Learn More
cis-2-Penteno, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10320684 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
5 g
Código de producto. 10320684
Marca: Thermo Scientific Acros 383590010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 627-20-3 | C5H10 | 70.14 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 627-20-3
Fórmula molecular C5H10
Peso molecular (g/mol) 70.14
Número MDL MFCD00063978
Clave InChI QMMOXUPEWRXHJS-HYXAFXHYSA-N
Sinónimo cis-2-pentene, z-2-pentene, 2-pentene, z, cis-pentene, z-pent-2-ene, unii-54ur3xz4fc, cis-pentene-2, 54ur3xz4fc, 2-pentene, 2-pentene, 2z
PubChem CID 5326160
Nombre IUPAC (Z)-Pent-2-eno
SMILES CC\C=C/C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material cis-2-Pentene
Punto de fusión -151.0°C
Color Incolora
Densidad 0.6500g/mL
Punto de ebullición 37.0°C
Temperatura de inflamación −27°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3CHCHCH2CH3
Índice de refracción 1.3810 to 1.3830 (20°C, 589nm)
Cantidad 1 g
Índice Merck 15, 7235
Gravedad específica 0.65
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble.
Formula Weight (peso de la fórmula) 70.13
Porcentaje de pureza ≥95.0%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • cis-2-Pentene
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Toxicidad por aspiración Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P331-NO provocar el vómito.