Learn More
cis-3-(Benciloximetil)ciclobutanol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Descripción
cis-3-(Benzyloxymethyl)cyclobutanol is generally used as a intermediate in chemical research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El cis-3-(benciloximetil)ciclobutanol se utiliza generalmente como intermedio en la investigación química.
Notas
Refrigerar. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
El cis-3-(benciloximetil)ciclobutanol se utiliza generalmente como intermedio en la investigación química.
Notas
Refrigerar. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | cis-3-(Benzyloxymethyl)cyclobutanol |
Cantidad | 1 g |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 192.25 |
Porcentaje de pureza | 97% |