Learn More
Thermo Scientific Chemicals Ácido cis-5,8,11,14,17-eicosapentaenoico
Código de producto. 15497269
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
500 miligramos
Código de producto. 15497269
Marca: Thermo Scientific Chemicals J66060.MC
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 10417-94-4 | C20H30O2, C20H30O2 | 302.46 g/mol
Important polyunsaturated fatty acid of the marine food chain that serves as a precursor for the prostaglandin-3 and thromboxane-3 families. It differs from arachidonic acid (the eicosatetraenoic acid that is a precursor for the prostaglandin and thromboxane-2 families) by the extra double bond between the third and fourth carbons from the methyl end of the molecule. Antilipemic.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10417-94-4
Fórmula molecular C20H30O2
Sinónimo EPA; ácido timnodónico
Especificaciones
Cantidad 100 mg
Descripción Incolora
Contenido y almacenamiento De - 30 °C a - 10 °C
Formula Weight (peso de la fórmula) 302,45
Temperatura de inflamación 93 °C (199 °F)
Densidad 0,943
Sensibilidad Sensible al aire y la luz.
Punto de fusión - 54°
Solubilidad Soluble en metanol
Tipo de producto Ácido cis-5,8,11,14,17-eicosapentaenoico
Formulario petróleo, aceite
Beilstein 1714433
Clave InChI JAZBEHYOTPTENJ-JLNKQSITSA-N
SMILES CC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCC(O)=O
Nombre IUPAC (5Z,8Z,11Z,14Z,17Z)-icosa-5,8,11,14,17-pentaenoic acid
Peso molecular (g/mol) 302.46
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • cis-5,8,11,14,17-Eicosapentaenoic acid
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Eicosapentaenoic acid