Learn More
Tocris Bioscience™ cis VH 298
Negative control for VH 298
Marca: Tocris Bioscience™ 6157/10
219.43 EUR hasta el 2024-12-16
Use el código promocional "21630" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
cis VH 298 is a negative control for VH 298 (Cat.No. 6156). Exhibits no detectable binding of VHL.Especificaciones
PROTAC Controls | |
C27H33N5O4S | |
Almacenar a –20°C | |
10 mg |
HIF | |
523.65g/mol | |
HIF Activators |
Título del producto
Para uso exclusivo en investigación
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido