Learn More
Ácido citrónico, 98 +%, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11366826
Ácido citrónico, 98 +%, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11366826
50 g
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Código de producto. 11366826
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L04178.18
Solicitar formato a granel o personalizado
Citraconic acid is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff fields.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido citrónico es una importante materia prima y se utiliza como intermedio en los sectores de la síntesis orgánica, los productos farmacéuticos, los agroquímicos y los colorantes.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Mantener en un recipiente bien sellado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados. Incompatible con los agentes oxidantes. Es higroscópico en la naturaleza.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 498-23-7
Fórmula molecular C5H6O4
Peso molecular (g/mol) 130.10
Número MDL MFCD00078086
Clave InChI HNEGQIOMVPPMNR-IHWYPQMZSA-N
Sinónimo 2-methylmaleate, citraconate 2-, z-2-methylbut-2-enedioate
PubChem CID 5461090
ChEBI CHEBI:30719
Nombre IUPAC (Z)-2-metilbut-2-endioato
SMILES C\C(=C\C(O)=O)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Citraconic acid
Punto de fusión 88°C to 91°C
Densidad 1.62
Cantidad 50 g
Beilstein 1722679
Sensibilidad Hygroscopic
Índice Merck 14,2321
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 130.1
Porcentaje de pureza ≥98%
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote10247252 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha05/07/2023 Catalog NumberL04178.09,L04178,L04178.18
Número de lote10244881 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha05/12/2022 Catalog NumberL04178.09,L04178.18
Número de loteS20I066 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha11/07/2022 Catalog NumberL04178.09,L04178.18
Número de loteS17I035 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha23/06/2022 Catalog NumberL04178.09,L04178.18
Número de loteR11I021 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha21/05/2022 Catalog NumberL04178.09,L04178.18
RUO – Research Use Only
Título del producto
Ácido citrónico, 98 +%, Thermo Scientific Chemicals >