Learn More
Thermo Scientific Chemicals Citrato, solución de tampón de 0,5 M, pH 3,0 Código de producto.: 15423999
Thermo Scientific Chemicals Citrato, solución de tampón de 0,5 M, pH 3,0
Código de producto. 15423999
250mL
Click to view available options
Cantidad:
250mL
500mL
Código de producto. 15423999
Marca: Thermo Scientific Chemicals J61391.AK
Solicitar formato a granel o personalizado
Citrate is an intermediate in the TCA cycle and fatty acid synthesis. It is an allosteric modulator of acetyl-CoA carboxylase, the enzyme that regulates the conversion of acetyl-CoA to malonyl-CoA. It has anticoagulant activity and is a calcium chelator. Its function is to break protein cross-links; thus, unmasking antigens and epitopes in formalin-fixed and paraffin embedded tissue sections, resulting in enhancing staining intensity of antibodies.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El citrato es un intermediario en el ciclo de TCA y en la síntesis de ácidos grasos. Es un modulador alostérico de acetil-CoA carboxilasa, la enzima que regula la conversión de acetil-CoA a malonil-CoA. Tiene actividad anticoagulante y es un quelante de calcio. Su función es romper los entrecruzamientos de proteínas y, por lo tanto, desenmascara antígenos y epítopos en cortes de tejido fijados en formol e incluidos en parafina, lo que mejora la intensidad de tinción de los anticuerpos.
Solubilidad
Completamente miscible en agua. Insoluble en etanol.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con agentes oxidantes y calor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6132-04-3
Especificaciones
Color Incolora
Concentración Solución de tampón de 0,5 m
Peso molecular 294,10
pH 3,0
Cantidad 250mL
Olor Inodoro
Contenido y almacenamiento Manténgase en frío
Formulario Líquido
RUO – Research Use Only
Título del producto
Thermo Scientific Chemicals Citrato, solución de tampón de 0,5 M, pH 3,0 >