Learn More
Ácido cítrico, 99,6 %, reactivo ACS, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11955061
compliance-icons
Ácido cítrico, 99,6 %, reactivo ACS, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11955061
10kg, Tambor de plástico
Click to view available options
Cantidad:
10kg
Envase:
Tambor de plástico
Código de producto. 11955061
Marca: Thermo Scientific Acros 423560100
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Citric acid
CAS 77-92-9
Punto de fusión de 153,0 °C
Color Blanco
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.6%
Fórmula molecular C6H8O7
Fórmula lineal HO2CCH2C(OH)(CO2H)CH2CO2H
Número MDL MFCD00011669
Sinónimo citric acid, citric acid, anhydrous, citro, anhydrous citric acid, citrate, aciletten, citretten, chemfill, hydrocerol a, 1,2,3-propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy
Información de solubilidad Solubilidad en agua:750 g/l (20 °C).Otras solubilidades: soluble en alcohol y éter, apenas soluble en éter dietílico, insoluble en benceno y cloroformo
Clave InChI KRKNYBCHXYNGOX-UHFFFAOYSA-N
SMILES OC(=O)CC(O)(CC(O)=O)C(O)=O
Nombre IUPAC 2-hidroxipropano-1,2,3-ácido tricarboxílico
Peso molecular (g/mol) 192.12
PubChem CID 311
ChEBI CHEBI:30769
Formula Weight (peso de la fórmula) 192.13
Porcentaje de pureza 99.6%
Grado Reactivo ACS
Cantidad 10kg
Temperatura de inflamación de 100 °C
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Tambor de plástico
Forma física Polvo cristalino
Residuo después del encendido 0,02% máx.
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
RUO - Para uso exclusivo en investigación
Título del producto
Ácido cítrico, 99,6 %, reactivo ACS, Thermo Scientific Chemicals >