Learn More
Ácido cítrico, 99,6 %, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 10454131
Ácido cítrico, 99,6 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10454131
2kg
Click to view available options
Cantidad:
500g
2kg
Código de producto. 10454131
Marca: Thermo Scientific Acros 423560020
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 77-92-9
Fórmula molecular C6H8O7
Peso molecular (g/mol) 192.12
Número MDL MFCD00011669
Clave InChI KRKNYBCHXYNGOX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo citric acid, citric acid, anhydrous, citro, anhydrous citric acid, citrate, aciletten, citretten, chemfill, hydrocerol a, 1,2,3-propanetricarboxylic acid, 2-hydroxyMostrar másMostrar menos
PubChem CID 311
ChEBI CHEBI:30769
Nombre IUPAC 2-hidroxipropano-1,2,3-ácido tricarboxílico
SMILES OC(=O)CC(O)(CC(O)=O)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Citric acid
Punto de fusión 153,0 °C
Fórmula lineal HO2CCH2C(OH)(CO2H)CH2CO2H
Información de solubilidad Solubility in water: 750g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol and ether, badly soluble in diethyl ether, insoluble in benzene and chloroform
Formula Weight (peso de la fórmula) 192.13
Porcentaje de pureza 99.6%
Grado Reactivo ACS
Cantidad 2kg
Temperatura de inflamación 100 °C
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteA0466150 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha13/09/2024 Catalog Number423565000,423560100,423560020
Número de loteB0153847 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha09/07/2024 Catalog Number423565000,423560100,423560020
Número de loteB0155972 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha11/06/2024 Catalog Number423565000,423560100,423560020
Número de loteB0155850 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha11/06/2024 Catalog Number423565000,423560100,423560020
Número de loteB0155445 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha11/06/2024 Catalog Number423565000,423560100,423560020
compliance-icons
Nombre del producto
  • Citric acid anhydrous
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
RUO - Para uso exclusivo en investigación
Título del producto
Ácido cítrico, 99,6 %, Thermo Scientific Chemicals >