Learn More
Ácido cítrico, al 99+%, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11498573
Ácido cítrico, al 99+%, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11498573
250g
Click to view available options
Cantidad:
250g
1000g
5000g
Código de producto. 11498573
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A10395.30
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido cítrico es el agente de control de pH y ácidos orgánicos más ampliamente utilizado en alimentos, bebidas, productos farmacéuticos y aplicaciones técnicas. Se utiliza en preparaciones farmacéuticas, especialmente en comprimidos efervescentes. Se utiliza como conservante natural.
Solubilidad
Soluble en agua, alcohol, éter, dimetilsufoxido y etilacetato.
Notas
Higroscópico. Incompatible con alcalinos, bases, nitratos metálicos y agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 77-92-9
Fórmula molecular C6H8O7
Peso molecular (g/mol) 192.12
Número MDL MFCD00011669
Clave InChI KRKNYBCHXYNGOX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo citric acid, citric acid, anhydrous, citro, anhydrous citric acid, citrate, aciletten, citretten, chemfill, hydrocerol a, 1,2,3-propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy
PubChem CID 311
ChEBI CHEBI:30769
Nombre IUPAC 2-hidroxipropano-1,2,3-ácido tricarboxílico
SMILES OC(=O)CC(O)(CC(O)=O)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Citric acid
pH 1,6
Punto de fusión De 153 °C a 154 °C
Beilstein 782061
Índice Merck 14,2326
Información de solubilidad Soluble in water,alcohol,ether,dimethylsufoxide and ethylacetate.
Formula Weight (peso de la fórmula) 192.13
Porcentaje de pureza ≥99%
Densidad 1,665
Cantidad 250g
Olor Inodoro
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteQ09L006 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha10/04/2025 Catalog NumberA10395.0I,A10395.30,A10395.0B
Número de loteN10L029 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha12/02/2025 Catalog NumberA10395.0I,A10395.30,A10395.0B
Número de lote10253466 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha07/01/2025 Catalog NumberA10395.0I,A10395.30,A10395.0B
Número de loteY21K047 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha26/11/2024 Catalog NumberA10395.0I,A10395.30,A10395.0B
Número de loteX14K042 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha30/10/2024 Catalog NumberA10395.0I,A10395.30,A10395.0B
compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Citric acid
RUO - Para uso exclusivo en investigación
Título del producto
Ácido cítrico, al 99+%, Thermo Scientific Chemicals >