Learn More
Citric acid, Anhydrous, 99.5 to 100.5% (Dry Basis), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15885108
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
Envase:
Frasco de plástico
CAS 77-92-9
Fórmula molecular C6H8O7
Peso molecular (g/mol) 192.123
Número MDL MFCD00011669
Clave InChI KRKNYBCHXYNGOX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo citric acid, citric acid, anhydrous, citro, anhydrous citric acid, citrate, aciletten, citretten, chemfill, hydrocerol a, 1,2,3-propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy
PubChem CID 311
ChEBI CHEBI:30769
Nombre IUPAC 2-hidroxipropano-1,2,3-ácido tricarboxílico
SMILES C(C(=O)O)C(CC(=O)O)(C(=O)O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Citric Acid Anhydrous
Punto de fusión De 153 °C a 154 °C
Beilstein 782061
Formula Weight (peso de la fórmula) 192.12
Densidad 1,665
Cantidad 500 g
Envase Frasco de plástico
Forma física Polvo cristalino
Gravedad específica 1,665
compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.