Learn More
Ácido cítrico, anhidro, 99 %, puro, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 10338903
Ácido cítrico, anhidro, 99 %, puro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10338903
5kg, Frasco de plástico
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
5kg
25kg
Envase:
Frasco de plástico
Tambor de fibra
Código de producto. 10338903
Marca: Thermo Scientific Acros 110450050
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 77-92-9
Fórmula molecular C6H8O7
Peso molecular (g/mol) 192.12
Número MDL MFCD00011669
Clave InChI KRKNYBCHXYNGOX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo citric acid, citric acid, anhydrous, citro, anhydrous citric acid, citrate, aciletten, citretten, chemfill, hydrocerol a, 1,2,3-propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy
PubChem CID 311
ChEBI CHEBI:30769
Nombre IUPAC 2-hidroxipropano-1,2,3-ácido tricarboxílico
SMILES OC(=O)CC(O)(CC(O)=O)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Citric acid
Nombre de nota Anhydrous
Punto de fusión de 153,0 °C
Color Blanco
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Fórmula lineal HO2CCH2C(OH)(CO2H)CH2CO2H
Beilstein 03, 556
Índice Merck 15, 2325
Información de solubilidad Solubilidad en agua:750 g/l (20 °C).Otras solubilidades: soluble en alcohol y éter, apenas soluble en éter dietílico, insoluble en benceno y cloroformo
Formula Weight (peso de la fórmula) 192.13
Porcentaje de pureza 99%
Grado Pure
Cantidad 5kg
Temperatura de inflamación de 100 °C
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de plástico
Forma física Cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Citric acid anhydrous
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse la cara, las manos ylas áreas de la piel expuestas concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
RUO – Research Use Only
Título del producto
Ácido cítrico, anhidro, 99 %, puro, Thermo Scientific Chemicals >