Learn More
Ácido cítrico anhidro, ACS, 99,5 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Citric acid is the most widely used organic acid and pH-control agent in foods, beverages, pharmaceuticals and technical applications. Used in pharmaceutical preparations, especially in effervescent tablets. It is used as a natural preservative.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Citric Acid Anhydrous |
Nombre de nota | For analysis ACS |
Punto de fusión | De 153 °C a 154 °C |
Intervalo de porcentaje de ensayo | >99.5+% |
Beilstein | 782061 |
Información de solubilidad | It is very soluble in water,freely soluble in ethanol (96 %) and sparingly soluble in ether. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 192.13 |
Grado | Reactivo ACS |
Densidad | 1,665 |
Cantidad | 500g |
Mostrar más |
Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
N27L030 | Certificado de análisis | 06/03/2025 | 036664.22,036664.A3,036664.36 |
Z04K001 | Certificado de análisis | 06/12/2024 | 036664.22,036664.A3,036664.36 |
U13K020 | Certificado de análisis | 06/09/2024 | 036664.22,036664.A3,036664.36 |
U08C008 | Certificado de análisis | 25/07/2024 | 036664.22,036664.A3,036664.36 |
P24D006 | Certificado de análisis | 25/07/2024 | 036664.22,036664.A3,036664.36 |
Seguridad y manipulación
- Citric acid, anhydrous
- Atención
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- MIXTURE LIST-Contém: Citric acid
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Promoción de la cromatografía y los productos químicos
Explore nuestra nueva promoción y consiga hasta un 70% de descuento en algunos de nuestros productos más populares.Promo Code: 24127Expires: 2025-05-31
New Offer Ahorre hasta un 70% -
Multiple Manufacturers
Spotlight
Ofrecemos grandes descuentos para una gran variedad de productos muy conocidos, como productos químicos, material esencial de laboratorio, productos para ciencias de la vida, equipos, consumibles y productos de seguridad.Promo Code: 24155Expires: 2025-04-30