Learn More
Ácido cítrico anhidro (cristalino), Fisher BioReagents
Código de producto. 10193333
Click to view available options
Cantidad:
500g
Envase:
Frasco de polietileno
El ácido cítrico anhidro es adecuado para su uso en sistemas de cultivo tisular que requieran aditivos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Citric Acid Anhydrous
pH 1,7
CAS 77-92-9
Punto de fusión 153 °C
Color Blanco
Intervalo de porcentaje de ensayo ≥99.5 %
Fórmula molecular C6H8O7
Número MDL MFCD00011669
Índice Merck 15, 2325
Sinónimo citric acid, citric acid, anhydrous, citro, anhydrous citric acid, citrate, aciletten, citretten, chemfill, hydrocerol a, 1,2,3-propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy
Clave InChI KRKNYBCHXYNGOX-UHFFFAOYSA-N
SMILES OC(=O)CC(O)(CC(O)=O)C(O)=O
Nombre IUPAC 2-hidroxipropano-1,2,3-ácido tricarboxílico
Peso molecular (g/mol) 192.12
PubChem CID 311
ChEBI CHEBI:30769
Formula Weight (peso de la fórmula) 192.13
Porcentaje de pureza ≥99.5%
Cantidad 500g
Residuos de ignición 0,02% máx.
Envase Frasco de polietileno
Forma física Sólido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Citric Acid Anhydrous
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.