Learn More
Ácido cítrico, anhidro, grano, Honeywell™
72.64 EUR hasta el 2024-09-17
Use el código promocional "21690" para aplicar la oferta.
Use el código promocional "21690" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
1kg
Descripción
- Líderes del sector durante más de 65 años
- Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Citric Acid |
Nombre de nota | Tested according to Ph.Eur. |
CAS | 77-92-9 |
Fórmula molecular | C6H8O7 |
Fórmula lineal | HOC(COOH)(CH2COOH)2 |
Número MDL | MFCD00011669 |
Número UN | NONH for all modes of transport |
Beilstein | 782061 |
Sinónimo | citric acid, citric acid, anhydrous, citro, anhydrous citric acid, citrate, aciletten, citretten, chemfill, hydrocerol a, 1,2,3-propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy |
Información de solubilidad | Muy ligeramente soluble en éter dietílico, soluble de forma libre en alcohol, soluble en agua 383 g/l a 25 °C |