Learn More
Ácido cítrico, anhidro p. a., Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500g
2,5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Tampón biológico para análisis
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Citric acid |
Punto de fusión | de 153,0 °C |
Color | Blanco |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 99.5% |
Fórmula lineal | HO2CCH2C(OH)(CO2H)CH2CO2H |
Información de solubilidad | Solubilidad en agua:750 g/l (20 °C).Otras solubilidades: soluble en alcohol y éter, apenas soluble en éter dietílico, insoluble en benceno y cloroformo |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 192.13 |
Porcentaje de pureza | 99.5% |
Grado | Análisis |
Cantidad | 100 g |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Citric acid anhydrous
- Atención
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- P264-Lavarse la cara, las manos ylas áreas de la piel expuestas concienzudamente tras la manipulación.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.