Learn More
Ácido cítrico, sal de diamonio, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10156613 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500g
2,5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
100 GR
2.50 KG
500 GR
Código de producto. 10156613
Marca: Thermo Scientific Acros 392501000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 3012-65-5 | C6H14N2O7 | 226.19 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3012-65-5
Fórmula molecular C6H14N2O7
Peso molecular (g/mol) 226.19
Número MDL MFCD00013068
Clave InChI YXVFQADLFFNVDS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ammonium citrate dibasic, ammonium hydrogencitrate, diammonium hydrogen citrate, citric acid diammonium salt, citric acid ammonium salt, di-ammonium hydrogen citrate, citro diamine, citric acid diamine, ammonium citrate, dibasic, acs, ammonium citrate dibasic, puriss
PubChem CID 13710713
ChEBI CHEBI:63076
Nombre IUPAC azano; ácido 2-hidroxipropano-1,2,3-tricarboxílico
SMILES [NH4+].[NH4+].OC(=O)C(O)(CC([O-])=O)CC([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Citric acid, diammonium salt
Color Blanco
Densidad 1.5000g/mL
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 0.98
Envase Frasco de plástico
Cantidad 100 g
Índice Merck 15, 509
Gravedad específica 1,5
Información de solubilidad Solubilidad en agua: soluble.
Formula Weight (peso de la fórmula) 226.19
Porcentaje de pureza 0.98
Grado Pure
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Citric acid, diammonium salt
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.