Learn More
Ácido cítrico monohidrato, 99.5 %, para análisis, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10438280 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
2,5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
1 Kg
2.50 KG
250 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10438280 250 g Frasco de plástico 250 g
10143650 1 kg Frasco de plástico 1 Kg
10784264 2,5 kg Frasco de plástico 2.50 KG
3 options
Código de producto. 10438280
Marca: Thermo Scientific Acros 124912500
Solicitar formato a granel o personalizado
Edge
CAS: 5949-29-1 | C6H10O8 | 210.138 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Tampón biológico para análisis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5949-29-1
Fórmula molecular C6H10O8
Peso molecular (g/mol) 210.138
Número MDL MFCD00149972
Clave InChI YASYEJJMZJALEJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo citric acid monohydrate, citric acid hydrate, 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylic acid hydrate, citric acid, monohydrate, unii-2968phw8qp, 1,2,3-propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy-, monohydrate, citrate, acidum citricum monohydricum, citric acid monohydrate usp
PubChem CID 22230
ChEBI CHEBI:31404
Nombre IUPAC Hidrato de ácido 2-hidroxipropano-1,2,3-tricarboxílico
SMILES C(C(=O)O)C(CC(=O)O)(C(=O)O)O.O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Citric acid monohydrate
Punto de fusión De 135,0 °C a 152,0 °C
Color Blanco
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.5%
Fórmula lineal HO2CCH2C(OH)(CO2H)CH2CO2H·H2O
Índice Merck 15, 2325
Información de solubilidad Solubilidad en agua: 676 g/l (25 °C). Otras solubilidades: 2,17 g/100 g de éter, 0,007 g/100 g de cloroformo, 15,43 g/100 g de alcohol amílico, 5,98 g/100 g de acetato de amilo, 5,28 g/100 g de acetato de etilo, 197 g/100 g de metanol, 62,8 g/100 g de propanol
Formula Weight (peso de la fórmula) 210.15
Porcentaje de pureza 99.5%
Grado Analítica
Cantidad 250 g
Temperatura de inflamación 174 °C
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de plástico
Forma física Polvo cristalino o cristales
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Citric acid monohydrate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.