Learn More
Monohidrato de ácido cítrico, 99,5+%, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Citric acid monohydrate is used in the preparation of citrate buffer in platelets for intravital microscopy. It acts as a pH-control agent in foods, beverages and pharmaceuticals applications. It acts as an iron chelator. In animals, it improves the utilization of nutritional calcium. It is a useful buffer component for antigen and epitope unmasking. It is also used as an acidifier, flavoring agent and chelating agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Citric acid monohydrate |
Color | Blanco |
Índice Merck | 14,2326 |
Información de solubilidad | Soluble in water,ethanol and ether. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 210.14 (192.13 Anhydrous) |
Porcentaje de pureza | ≥99.5% |
Densidad | 1.542 g/mL |
Cantidad | 100 g |
Olor | Inodoro |
Forma física | Polvo granular |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- Atención
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
RUO – Research Use Only