Learn More
Monohidrato de ácido cítrico, 99+ %, reactivo ACS, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 12075350
Monohidrato de ácido cítrico, 99+ %, reactivo ACS, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 12075350
1 kg, Frasco de plástico
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Código de producto. 12075350
Marca: Thermo Scientific Acros 385850010
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5949-29-1
Fórmula molecular C6H8O7·H2O
Peso molecular (g/mol) 210.15
Clave InChI YASYEJJMZJALEJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo citric acid monohydrate, citric acid hydrate, 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylic acid hydrate, citric acid, monohydrate, unii-2968phw8qp, 1,2,3-propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy-, monohydrate, citrate, acidum citricum monohydricum, citric acid monohydrate usp
PubChem CID 22230
ChEBI CHEBI:31404
Nombre IUPAC Hidrato de ácido 2-hidroxipropano-1,2,3-tricarboxílico
SMILES C(C(=O)O)C(CC(=O)O)(C(=O)O)O.O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Citric acid monohydrate
Punto de fusión 135.0°C to 152.0°C
Temperatura de inflamación 174°C
Residuos de ignición 0.02% max
Intervalo de porcentaje de ensayo 99+%
Envase Frasco de plástico
Fórmula lineal HO2CCH2C(OH)(CO2H)CH2CO2H·H2O
Cantidad 1 kg
Índice Merck 15,2325
Información de solubilidad Solubility in water: 676g/L (25°C). Other solubilities: 2.17g/100g ether - 0.007g/100g chloroform, 15.43g/100g amyl alcohol - 5.98g/100g amyl acetate, 5.28g/100g ethyl acetate - 197g/100g methanol, 62.8g/100g propanol
Formula Weight (peso de la fórmula) 210.15
Porcentaje de pureza 99+%
Grado Reactivo ACS
Materia insoluble 0.005% max
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteA0468217 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha31/01/2025 Catalog Number385850010,385850025,385852500
Número de loteA0462421 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha01/05/2024 Catalog Number385850010,385850025,385852500
Número de loteA0450691 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha02/05/2023 Catalog Number385850010,385850025,385852500
Número de loteA0402823 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha13/12/2022 Catalog Number385850010,385850025,385852500
Número de loteA0412546 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha13/12/2022 Catalog Number385850010,385850025,385852500
compliance-icons
Nombre del producto
  • Citric acid monohydrate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
RUO - Para uso exclusivo en investigación
Título del producto
Monohidrato de ácido cítrico, 99+ %, reactivo ACS, Thermo Scientific Chemicals >