Learn More
Ácido cítrico monohidrato, certificado AR de análisis, cumple con las especificaciones analíticas de la Farmacopea Europea, BP, USP, Fisher Chemical™
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
2,5 kg
5 kg
Envase:
Barril de plástico
Jarra de plástico para polvo
Descripción
C6H8O7.H2O, número de CAS-5949-29-1, 5 kg, blanco, 210,15 g/mol, 135 °C, 149972, jarra de plástico, 1,8, sólida
Especificaciones
Especificaciones
pH | 1,8 |
Punto de fusión | 135 °C |
Color | Blanco |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 210.15g/mol |
Cantidad | 5 kg |
Envase | Barril de plástico |
Forma física | Sólido |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Citric acid monohydrate
- Atención
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
- MIXTURE LIST-Contém: Citric acid monohydrate, Citric acid
Título del producto
Ácido cítrico monohidrato, certificado AR de análisis, cumple con las especificaciones analíticas de la Farmacopea Europea, BP, USP, Fisher Chemical™ >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido