Learn More
Ácido cítrico monohidrato, HPLC para detección electroquímica, certificado, Fisher Chemical
Código de producto. 10375360
500 g, Jarra de plástico para polvo
Click to view available options
500 g, Jarra de plástico para polvo
500g, tarro para polvos de plástico
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
pH 1.8
CAS 5949-29-1
Punto de fusión 135°C
Color Blanco
Fórmula molecular C6H10O8
Número MDL 149972
Clave InChI YASYEJJMZJALEJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES O.OC(=O)CC(O)(CC(O)=O)C(O)=O
Nombre IUPAC Hidrato de ácido 2-hidroxipropano-1,2,3-tricarboxílico
Peso molecular (g/mol) 210.14
Formula Weight (peso de la fórmula) 210.15g/mol
Cantidad 500 g
Envase Jarra de plástico para polvo
Forma física Sólido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Citric acid monohydrate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Título del producto
Ácido cítrico monohidrato, HPLC para detección electroquímica, certificado, Fisher Chemical >