Learn More
Ácido cítrico, hidrato de sal trisódico, 99,8 %, para biología molecular, ADNasa, ARNasa y, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10706012
Click to view available options
Cantidad:
250g
1kg
5kg
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
114456-61-0
C6H5Na3O7
258.07
MFCD00150032
HRXKRNGNAMMEHJ-UHFFFAOYSA-K
trisodium citrate hydrate, sodium citrate tribasic hydrate, citric acid trisodium salt hydrate, sodium citrate, tribasic, sodium citrate monohydrate, c6h5o7.3na.h2o, sodium citrate tribasic hydrate, reagentplus r, trisodium 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate hydrate
21868242
[Na+].[Na+].[Na+].OC(CC([O-])=O)(CC([O-])=O)C([O-])=O
114456-61-0
C6H5Na3O7
258.07
MFCD00150032
HRXKRNGNAMMEHJ-UHFFFAOYSA-K
trisodium citrate hydrate, sodium citrate tribasic hydrate, citric acid trisodium salt hydrate, sodium citrate, tribasic, sodium citrate monohydrate, c6h5o7.3na.h2o, sodium citrate tribasic hydrate, reagentplus r, trisodium 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate hydrate
21868242
[Na+].[Na+].[Na+].OC(CC([O-])=O)(CC([O-])=O)C([O-])=O
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Citric acid, trisodium salt hydrate
Nombre de nota For molecular biology
Absorbancia 0,02 máx. (0,1 M en agua) a 260 nm
Punto de fusión >300,0 °C
Color Blanco
pH 7 a 9 (sol. ac. al 5 %)
Pérdida por secado De 12 % a 13 %
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 0.998
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1kg
Índice Merck 14, 8602
Información de solubilidad Solubilidad en agua: soluble.
Nombre IUPAC trisodio;2-hidroxipropano-1,2,3-tricarboxilato;hidrato
Formula Weight (peso de la fórmula) 258.08
Porcentaje de pureza 0.998
Grado Biología molecular
Forma física Cristales o polvo de cristalina