Learn More
Ácido citronélico, 94 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Descripción
Citronellic acid was used in synthesis of stereoisomers of 3,11- dimethylnonacosan-2-one and 29-hydroxy-3,11-dimethylnonacosan-2-one.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido citronélico se utilizaba en la síntesis de estereoisómeros de 3,11-dimetilnonacosan-2-ona y 29-hidroxi-3,11-dimetilnonacosan-2-ona.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con agentes oxidantes.
El ácido citronélico se utilizaba en la síntesis de estereoisómeros de 3,11-dimetilnonacosan-2-ona y 29-hidroxi-3,11-dimetilnonacosan-2-ona.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con agentes oxidantes.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Citronellic acid |
Densidad | 0.923 |
Punto de ebullición | 121°C to 122°C (1 mmHg) |
Temperatura de inflamación | >110°C (230°F) |
Índice de refracción | 1.4535 |
Cantidad | 500 g |
Número UN | UN2810 |
Información de solubilidad | Insoluble in water. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 170.25 |
Porcentaje de pureza | 94% |