Learn More
Citronelol, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10030770
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
100 mL
500 mL
Envase:
Frasco de vidrio
106-22-9
C10H20O
156.27
MFCD00002935
QMVPMAAFGQKVCJ-UHFFFAOYSA-N
citronellol, beta-citronellol, 3,7-dimethyl-6-octen-1-ol, dl-citronellol, cephrol, elenol, 6-octen-1-ol, 3,7-dimethyl, rodinol, 2,3-dihydrogeraniol, 2,6-dimethyl-2-octen-8-ol
8842
CHEBI:50462
3,7-dimetiloct-6-en-1-ol
CC(CCC=C(C)C)CCO
106-22-9
C10H20O
156.27
MFCD00002935
QMVPMAAFGQKVCJ-UHFFFAOYSA-N
citronellol, beta-citronellol, 3,7-dimethyl-6-octen-1-ol, dl-citronellol, cephrol, elenol, 6-octen-1-ol, 3,7-dimethyl, rodinol, 2,3-dihydrogeraniol, 2,6-dimethyl-2-octen-8-ol
8842
CHEBI:50462
3,7-dimetiloct-6-en-1-ol
CC(CCC=C(C)C)CCO
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Citronellol
Nombre de nota 95%
Color Incolora
Densidad 0.8540g/mL
Punto de ebullición 222.0°C
Temperatura de inflamación 79°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (CH3)2C=CHCH2CH2CH(CH3)CH2CH2OH
Índice de refracción 1.4550 to 1.4580
Cantidad 100 mL
Beilstein 01, 451
Índice Merck 15, 2329
Gravedad específica 0.854
Información de solubilidad Solubility in water: slightly soluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 156.27
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Citronellol
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.