Learn More
CK 666, Tocris Bioscience™
Código de producto. 18024902
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Arp2/3 inhibitor; inhibits actin polymerization
Inhibitor of the Arp2/3 complex; inhibits actin polymerization (IC50 = 4 μM).
CAS 442633-00-3
Fórmula molecular C18H17FN2O
Peso molecular (g/mol) 296.345
Clave InChI UXRKUKRXVWJFER-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-fluoro-n-2-2-methyl-1h-indol-3-yl ethyl benzamide, 2-fluoro-n-2-2-methyl-1h-indol-3-yl-ethyl-benzamide, 3ukr, ck hplc , powder, 2-fluoro-n-2-2-methyl-1h-indol-3-yl ethyl-benzamide, 2-fluorophenyl-n-2-2-methylindol-3-yl ethyl carboxamide, ckh
PubChem CID 589075
ChEBI CHEBI:78843
Nombre IUPAC 2-fluoro-N-[2-(2-methyl-1H-indol-3-yl)ethyl]benzamide
SMILES CC1=C(C2=CC=CC=C2N1)CCNC(=O)C3=CC=CC=C3F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material CK 666
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 296.34
Porcentaje de pureza >99%