Learn More
CK 666, Tocris Bioscience™
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Descripción
Inhibitor of the Arp2/3 complex; inhibits actin polymerization (IC50 = 4 μM).
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | CK 666 |
Cantidad | 50 mg |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 296.34 |
Porcentaje de pureza | >99% |