Learn More
Hach™ Soluciones de reactivos del analizador CL17
Código de producto. 13286790
Click to view available options
Tipo:
Compuesto DPD
Solución indicadora de cloro libre
Solución tampón de cloro libre
Formato:
Polvo
Solución
Analitos:
Cloro libre
Cloro total o libre
Tamaño de la unidad:
473 ml
cada uno
Código de producto. 13286790
Marca: Hach™ 2314011
Utilizar con el analizador de cloro CL17 (modelo 5440000) o métodos analíticos a granel para medir los niveles de cloro total o libre. Las soluciones de reactivos para el analizador de Hach™ CL17 incluyen compuesto DPD, solución indicadora (para cloro libre o total) y solución tampón (para cloro libre o total).
Utilizar con el analizador de cloro CL17 (modelo 5440000) o métodos analíticos a granel para medir los niveles de cloro total o libre.Las soluciones de reactivos para el analizador de Hach™ CL17 incluyen compuesto DPD, solución indicadora (para cloro libre o total) y solución tampón (para cloro libre o total).
El analizador de cloro CL17 es un analizador en línea fiable para el análisis colorimétrico DPD de cloro libre, cloro total o permanganato en aplicaciones de desinfección. Proporciona resultados precisos y fiables y está aprobado por la EPA para el análisis de cloro libre o total. El mantenimiento preventivo mensual se puede realizar en 15 minutos o menos sin herramientas especiales.
  • Seleccione los reactivos de cloro libre o total (indicador y soluciones tampón, en función del parámetro que se esté midiendo)
  • El compuesto DPD se añade al frasco de solución indicadora de cloro total o libre
  • Los frascos de solución de indicador + DPD y solución tampón (libre o total) se cargan directamente en el analizador de cloro CL17
  • El CL17 puede funcionar sin supervisión hasta 30 días, sin mantenimiento diario
Especificaciones
Analitos Cloro libre
Certificaciones/conformidad Agencia estadounidense de protección medioambiental (EPA)
Formato Solución
Para utilizar con (aplicación) Análisis colorimétrico de cloro libre
Para utilizar con (equipo) Analizador de cloro CL17 (n.º de manual 5440000)
Nº de pruebas 450
Cantidad 473 mL
temp De 0 a 5 mg/l
Método de prueba DPD
Tipo Solución indicadora de cloro libre
compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.