Learn More
Sampling Systems™ Recipientes de abrazaderas
Los recipientes de abrazaderas Sampling Systems™ son ideales para aplicaciones higiénicas exigentes, ya que están fabricados de acero inoxidable de alta calidad.
457.00€ - 735.00€
Especificaciones
Material | Acero inoxidable (316 l) |
---|---|
Incluye | Tapa, abrazadera y junta de silicona |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Diámetro (métrico) | Altura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Diámetro (métrico) | Altura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
15849691
|
Sampling Systems™
A566-01 |
1L | 135mm | 109mm |
457.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
Actualmente no disponible: No tenemos información sobre cuándo estará disponible este producto
Ver productos alternativos
|
15859691
|
Sampling Systems™
A566-02 |
2 L | 133 mm | 188 mm |
530.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 24-10-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |
15869691
|
Sampling Systems™
A566-05 |
5 L | 180 mm | 262 mm |
605.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 24-10-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
15879691
|
Sampling Systems™
A566-10 |
10 L | 210 mm | 366 mm |
605.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 21-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
15889691
|
Sampling Systems™
A566-20 |
20 L | 303 mm | 463 mm |
615.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 24-10-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
15899691
|
Sampling Systems™
A566-25 |
25 L | 303 mm | 523 mm |
735.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 24-10-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
Descripción
- Recipientes multiuso
- Acero inoxidable 316L
- Interior sin grietas
- Se suministra con tapa, abrazadera y junta de silicona (grado aceptable por la FDA)
- Tapa de tres abrazaderas de 100 mm de ancho de diámetro BS 4825-3
- Acabado satinado
- Asas laterales
- El cuello tiene un ángulo de 60° para facilitar la descarga de polvo
Especificaciones
Acero inoxidable (316 l) | |
Tapa, abrazadera y junta de silicona |