Learn More
DWK Life Sciences Pinza para esmerilados esféricos, con tornillo de fijación, en acero inoxidable
Pinza para la sujección de uniones de esmerilados esféricos con posibilidad adicional de fijación.
Marca: DWK Life Sciences 286333806
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
La pinza para esmerilados esféricos con tornillo de fijación permite una unión muy segura gracias a la posibilidad de bloqueo adicional que ofrece el tornillo.- El tornillo de fijación permite una unión muy segura gracias a un bloqueo adicional.
- Buena estabilidad dimensional en comparación con las pinzas de alambre convencionales
Especificaciones
50 | |
Para asegurar las uniones de esmerilados esféricos | |
S 29 |
Acero inoxidable | |
Para asegurar las uniones de esmerilados esféricos |