Learn More
DWK Life Sciences™ Abrazadera para juntas esféricas, con tornillo de apriete, de acero inoxidable
Tienda DWK Life Sciences Productos
Click to view available options
Tamaño:
S 40 y S 41
S13
S51
S64
S 19
S 29
S 35
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 10
paquete de 25
paquete de 5
paquete de 50
Descripción
La abrazadera de rótula con tornillo de bloqueo permite una conexión muy segura gracias al bloqueo adicional del tornillo de bloqueo.
- El tornillo de bloqueo permite una conexión muy segura mediante un dispositivo de bloqueo adicional.
- Excelente estabilidad dimensional en comparación con las abrazaderas de cable convencionales
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 50 |
| Material | Acero inoxidable |
| Para utilizar con (equipo) | Fijación de las juntas esmeriladas esféricas |
| Para utilizar con (aplicación) | Fijación de las juntas esmeriladas esféricas |
| Tamaño | S13 |