Learn More
DWK Life Sciences Pinza para esmerilados esféricos, con tornillo de fijación, en acero inoxidable
Pinza para la sujección de uniones de esmerilados esféricos con posibilidad adicional de fijación.
9.86€ - 665.00€
Especificaciones
Material | Acero inoxidable |
---|---|
Para utilizar con (equipo) | Para asegurar las uniones de esmerilados esféricos |
Para utilizar con (aplicación) | Para asegurar las uniones de esmerilados esféricos |
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10623982
|
DWK Life Sciences
286334202 |
S 35 | |||||||
15854678
|
DWK Life Sciences
286334802 |
S51 |
463.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 24-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15844678
|
DWK Life Sciences
286334605 |
S 40 y S 41 |
640.00€
paquete de 25 |
Fecha estimada de envío: 28-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10409342
|
DWK Life Sciences
286333806 |
S 29 | |||||||
10141781
|
DWK Life Sciences
286333403 |
S 19 | |||||||
15864678
|
DWK Life Sciences
286335001 |
S64 |
302.00€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 24-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15921571
|
DWK Life Sciences
286333009 |
S13 |
665.00€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 13-11-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
La pinza para esmerilados esféricos con tornillo de fijación permite una unión muy segura gracias a la posibilidad de bloqueo adicional que ofrece el tornillo.- El tornillo de fijación permite una unión muy segura gracias a un bloqueo adicional.
- Buena estabilidad dimensional en comparación con las pinzas de alambre convencionales
Especificaciones
Acero inoxidable | |
Para asegurar las uniones de esmerilados esféricos | |
Para asegurar las uniones de esmerilados esféricos |