Learn More
Thermo Scientific™ Abrazaderas para agitador resistente al CO2, abrazadera de 250 ml
Código de producto. 15371115 Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Tipo de producto:
Abrazadera del matraz
Abrazadera para embudo
Abrazadera para frascos
Abrazaderas para matraces
Kit de inicio de abrazaderas para matraces
Abrazaderas:
1000 mL
100 mL
150 mL
2000 mL
200 mL
250 mL
25 mL
3000 mL
5000 mL
500 mL
50 mL
Matraz
Separatorio
Tamaño de la unidad:
1 unidad
cada uno
Código de producto. 15371115
Marca: Thermo Scientific™ 88881116
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Logre la máxima capacidad de la plataforma universal del agitador resistente al CO2 Thermo Scientific™ con una gama de pinzas que se adaptan a la mayoría de recipientes.
Maximice la capacidad de la plataforma universal del agitador resistente al CO2 Thermo Scientific™ con una gama de pinzas que se adaptan a la mayoría de recipientes.
  • Compatible with Thermo Scientific™ CO2Resistant Shakers, IntelliStack™ Incubator Shakers, and IntelliStack™ CO2 Incubator Shakers.
  • Refer to the user manual or brochure for details on the maxinum number of clamps that can fit per platform.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Abrazadera para frascos
Abrazaderas 1000 mL
Para utilizar con (equipo) Agitador resistente al CO2
N.º de posiciones 6