Learn More
Kartell™ Clamps for Glass Joints
Plastic clamps for safe connection of standard-finish glass conical joints
Marca:  Kartell™ 3101900
Detalles adicionales : Peso : 0.01200kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15875577
  • 30.75€ / paquete de 10
Fecha estimada de envío: 28-08-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • A prueba de corrosión
  • No raya el cristal
  • Disponible en varios colores según el tamaño
  • Esterilizable en autoclave
Especificaciones
Especificaciones
10/paq.
POM
10/19
Negro