Learn More
Honeywell™ Respiratory Protection, N5500 Elastomeric Halfmask, Class 1
Código de producto. 15826845
Change view
Click to view available options
Tamaño:
L
M
Pequeño
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 12
Código de producto. Tamaño unitSize
15826845 M cada uno
15816845 Pequeño cada uno
15858244 M paquete de 12
15836845 L cada uno
4 options
Código de producto. 15826845
Marca: Honeywell™ N65550032
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
High-Performance, Dual-Cartridge (Class 1) Half-Mask Respirator
  • El diseño ergonómico, ligero y de perfil bajo favorece la aceptación de los usuarios.
  • Banda para la cabeza con ajuste al cuello y abrazadera para facilitar el ajuste.
  • Sello de retorno contorneado para un excelente sellado facial que no causará molestias.
  • El material elastómero termoplástico evita los alérgenos de látex comunes en las mascarillas económicas.
  • El arnés de una única unidad con cuatro puntos tiene una correa para el cuello fácil de utilizar.
  • El diseño ergonómico y el sistema de suspensión mejorado se ajustan perfectamente a la cabeza, lo que hace que resulte muy cómodo.
  • La válvula de exhalación superior permite que se exhale más cantidad de aire, así que los trabajadores se sienten más frescos y cómodos.
  • La reducción del espacio de aire viciado significa menos aire exhalado reaspirado
  • El grosor variable en la zona de sellado se ajusta al puente de la nariz.
  • Cartuchos de filtro no incluidos, disponibles para pedir por separado
Información de órdenes
Filter cartridges not included, available for order separately
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cartucho/filtro Los cartuchos filtrantes se venden por separado
Tipo de cartucho Cartucho doble: Clase 1
Certificaciones/conformidad EPI de categoría III, Certificado CE: 251, Certificación CE: CE Ceert 251-5500 Respir-Dic 2007, EN 140, Declaración de conformidad INSPEC N65550031
Color Gris
Material Elastómero termoplástico
Tamaño M
Para utilizar con (aplicación) Industrias químicas, de laboratorio y petroquímicas
Incluye Arnés de cabeza de 4 puntos