Learn More
Honeywell™ Respiratory Protection, N5500 Elastomeric Halfmask, Class 1
Descripción
- El diseño ergonómico, ligero y de perfil bajo favorece la aceptación de los usuarios.
- Banda para la cabeza con ajuste al cuello y abrazadera para facilitar el ajuste.
- Sello de retorno contorneado para un excelente sellado facial que no causará molestias.
- El material elastómero termoplástico evita los alérgenos de látex comunes en las mascarillas económicas.
- El arnés de una única unidad con cuatro puntos tiene una correa para el cuello fácil de utilizar.
- El diseño ergonómico y el sistema de suspensión mejorado se ajustan perfectamente a la cabeza, lo que hace que resulte muy cómodo.
- La válvula de exhalación superior permite que se exhale más cantidad de aire, así que los trabajadores se sienten más frescos y cómodos.
- La reducción del espacio de aire viciado significa menos aire exhalado reaspirado
- El grosor variable en la zona de sellado se ajusta al puente de la nariz.
- Cartuchos de filtro no incluidos, disponibles para pedir por separado
Información de órdenes
Filter cartridges not included, available for order separately
Especificaciones
Especificaciones
| Cartucho/filtro | Los cartuchos filtrantes se venden por separado |
| Tipo de cartucho | Cartucho doble: Clase 1 |
| Certificaciones/conformidad | EPI de categoría III, Certificado CE: 251, Certificación CE: CE Ceert 251-5500 Respir-Dic 2007, EN 140, Declaración de conformidad INSPEC N65550031 |
| Color | Gris |
| Material | Elastómero termoplástico |
| Tamaño | M |
| Para utilizar con (aplicación) | Industrias químicas, de laboratorio y petroquímicas |
| Incluye | Arnés de cabeza de 4 puntos |