Learn More
Erlab Cabina de seguridad de clase 2: ventilación doble con un sistema integrado de descontaminación biológica
Las cabinas de seguridad Solis Premium de clase II están diseñadas para proteger el proceso de manipulación, el operador y el medio ambiente cuando se trabaja con patógenos.
Marca: Erlab HOT19842
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Un filtro HEPA H14 de alta eficacia elimina las partículas del aire ambiente antes de suministrar aire a la cámara de manipulación: Se filtra el 99,999 % de las partículas >0,3 µm.
- La tasa de extracción es del 38 % y la tasa de recirculación del 62 %.
- Barrera de aire frontal muy fuerte.
- Ventana delantera eléctrica y deslizante a un ángulo de 10° fabricados con vidrio laminado, conforme a la norma EN12469.
- La red LED proporciona iluminación que se puede ajustar de suave a muy brillante.
Especificaciones
Decontamination with H202 | |
Acero inoxidable | |
Cabina de seguridad para productos biológicos | |
56 dB | |
600 W | |
>320 m3/h | |
Protección del manipulador | |
Control de voz | |
USB-A, DOP | |
170 W |
Norma EN 12469-2000 | |
1285 mm | |
Solis Premium 1200 | |
2 | |
600 mm | |
Pantalla táctil | |
1615 mm | |
90 W | |
1506 mm |