Learn More
Erlab Cabina de seguridad de clase 2: Solis Essentiel
Protección absoluta para usuarios, muestras y medio ambiente, mientras se manipulan muestras patógenas de clase 1 y 2.
8097.00€ - 17845.00€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | Norma EN 12469-2000 |
---|---|
Material de la cámara | Acero inoxidable |
Salidas | 2 |
Abertura de guillotina (métrico) | 600 mm |
Para utilizar con (aplicación) | Protección del manipulador |
Código de producto | Marca | Modelo | Consumo energético (punto de ajuste de funcionamiento) | Consumo energético (modo de flujo reducido) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Modelo | Consumo energético (punto de ajuste de funcionamiento) | Consumo energético (modo de flujo reducido) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
17706634
|
Erlab
HOT19822 |
Solis Essentiel 1200 | 170 W | 90 W | N/A | N/A | N/A | |||||
17726634
|
Erlab
HOT19836 |
Solis Essentiel 900 | 150 W | 80 W | N/A | N/A | N/A | |||||
17736634
|
Erlab
HOT19837 |
Solis Essentiel 1800 | 310 W | 115 W | N/A | N/A | N/A | |||||
17716634
|
Erlab
HOT19835 |
Solis Essentiel 1500 | 290 W | 105 W | N/A | N/A | N/A | |||||
Descripción
- Filtros HEPA H14 de alta eficacia
- Doble ventilación
- Alarmas visuales y sonoras
- Ventanas laterales transparentes para un entorno luminoso y abierto
- Acceso completo al depósito para desinfectar completamente
- Pantalla táctil muy intuitiva: para ajustar el brillo en la cámara de manipulación, la duración del ciclo UV, el tiempo de uso, el estado de los filtros HEPA
Especificaciones
Norma EN 12469-2000 | |
2 | |
Protección del manipulador | |
1421 mm |
Acero inoxidable | |
600 mm | |
USB-A, DOP |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Erlab Cabina de seguridad de clase 2: Solis Essentiel