Learn More
Afora™ Pipetas aforadas de vidrio Clase A
27.00€ - 60.00€
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
12034608
|
Afora™
A6003/15 |
15 ml |
42.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 22-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12034638
|
Afora™
A6000 |
1 ml |
27.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 16-12-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12074608
|
Afora™
A6007 |
100 ml |
60.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 20-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12024578
|
Afora™
A6005 |
25 ml |
38.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 20-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Fabricadas en vidrio AR
- Se suministran con certificado de calidad, con referencia al nº de lote de fabricación
- Cumplen la norma UNE-EN-ISO 648
- Aforo y marca grabados en pintura ámbar imborrable
- Posibilidad de suministrarse con certificado de calibración emitido según la norma UNE-EN-ISO 17025 (acreditación ENAC). Consultar con el servicio de Atención al Cliente
• Vidrio borosilicatado
• Pipeta de clase A derrame total
Especificaciones
A | |
1/pack | |
Pipeta de clase A. |