Learn More
Hirschmann™ Pipetas de medición graduadas USP marrones de clase A
Código de producto. 11711526
Click to view available options
Volumen (métrico):
1 ml
2 ml
3 ml
8 ml
9 ml
25 ml
50 ml
100 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 12
paquete de 6
Código de producto. 11711526
Marca: Hirschmann™ 134013327
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Proporcionan un muy alto grado de precisión volumétrica para sus necesidades de pipeteo.
  • Con identificación de lote con fecha
  • Fabricado en vidrio sódico-cálcico, vidrio AR™ con una superficie lisa y no porosa
  • Con marca de volumen
  • Graduación marrón
Especificaciones
Clase A
Material AR-GLAS™
Para utilizar con (aplicación) Precisión volumétrica en el pipeteo
Graduado Sí
Color de graduación Marrón
Tolerancia 0,006 mL
Volumen (métrico) 1 ml
Longitud (métrico) 300 ± 10 mm