Learn More
Afora™ Probetas C/T de clase A
Click to view available options
Capacidad (métrico):
10 ml
100 ml
250 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Vidrio |
| Clase | Clase A |
| Capacidad (métrico) | 100 ml |
| Tipo de producto | Cilindro |