Learn More
Fisherbrand™ Viales de rosca de vidrio transparente de clase A
Para aplicaciones generales
61.00€
Especificaciones
Clasificación | A |
---|---|
Material (revestimiento) | Caucho |
Color | Transparente |
Material | Vidrio de borosilicato |
Esterilidad | No estéril |
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Tipo de tapón | Volumen (imperial) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Tipo de tapón | Volumen (imperial) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
13101643
|
Fisherbrand™
0333925B |
3,7 mL | Tapón de rosca (parte superior cerrada) | 1 dr. |
61.00€
paquete de 144 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
Para aplicaciones generales
- Bajo contenido de álcali
- Viales de vidrio de borosilicato sin calcio, magnesio y cinc
Información de órdenes
Los tapones se envasan por separado
Compliance
Cumple con los requisitos de la norma ASTM™ E 438 de Clase A, Tipo I.
Especificaciones
A | |
Transparente | |
No estéril | |
Para uso general | |
Fenólico | |
USP Tipo I, ASTM E438, Tipo I |
Caucho | |
Vidrio de borosilicato | |
Sí | |
Rosca | |
Esterilizable en autoclave |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Fisherbrand™ Viales de rosca de vidrio transparente de clase A