missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Afora™ Probetas de clase A
35.00€ - 519.00€
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
12073423
|
Afora™
A6044 |
1000 ml |
143.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 22-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12013423
|
Afora™
A6041C |
100 ml |
519.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 09-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12023413
|
Afora™
A6039 |
25 ml |
38.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 04-03-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12053413
|
Afora™
A6040 |
50 ml |
35.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 06-03-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12053423
|
Afora™
A6043 |
500 ml |
72.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 07-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Especificaciones
Vidrio | |
Clase A | |
Cilindro |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto