Learn More
Afora™ Pipeta graduada de clase A
21.80€ - 39.65€
Especificaciones
Clase | A |
---|---|
Graduado | Sí |
Cantidad | 1/pack |
Tipo | Pipeta de clase A. |
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
12064638
|
Afora™
A6003 |
10 ml |
32.90€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 06-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12064628
|
Afora™
A6004 |
20 ml |
39.65€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 18-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12014628
|
Afora™
A6001 |
2 ml |
21.80€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 18-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12004618
|
Afora™
A6002 |
5 ml |
23.68€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 14-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
Pipeta Aforada clase A• Vidrio borosilicatado
• Pipeta de clase A derrame total
Especificaciones
A | |
Sí | |
1/pack | |
Pipeta de clase A. |